Natriumcarbonat 0.05 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09940.0001EA 242 DKK
1.09940.0001
Natriumcarbonat 0.05 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Sodium carbonate
Formel: Na₂CO₃
Molekylvægt: 105,99 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003494
CAS-nummer: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/89/16640589.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.1 g/cm3 (20 °C)
pH 11.6 (H2O, 20 °C)