VWR® INCU-Line®, kølet inkubator med stor kapacitet IL 500R
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR® INCU-Line®
390-1705EA 26832 DKK
390-1705
VWR® INCU-Line®, kølet inkubator med stor kapacitet IL 500R
Inkubatorer Køleinkubatorer
Denne kompressorkølede inkubator med stor kapacitet med tvungen luftkonvektion har et kammervolumen på 469 liter og giver et temperaturområde mellem 3 og 70 °C. Med et indvendigt kammer i rustfrit stål (DIN 1.4016) og pulverlakeret plade udvendig. Denne model har en solid yderdør og indvendig glasdør. IL 500R har en multifunktionel mikroprocessorcontroller med 4,3" fuldfarve touchskærm med en intuitiv menu, USB-interface til dataoverførsel til USB-stick og kan også tilsluttes LAN-netværk.
  • 5 bruger programhukommelse, hurtig og nem ændring af parametre under et kørende program
  • Fem-segment temperatur-tidsprofil og justerbare rampetider (dage/timer/minutter)
  • Timer fra 1 min op til 366 dage eller kontinuerlig drift
  • Planlagt programstart (indstil dato og klokkeslæt) og sløjfefunktion op til 255 gange
  • Intern hukommelse gemmer op til 10.000 dataposter (gemt i maksimalt 6 måneder)
  • Justerbar over- og undertemperatur sikkerhedstermostat klasse 3.3 (DIN 12880) beskytter prøver
Det miljøvenlige kølemiddel (R290) har et meget lavt globalt opvarmningspotentiale (GWP er 3), og med et fodaftryk på kun 0,56 m² er det meget pladsbesparende. IL 500R er udstyret med hjul, adgangsport (Ø 30 mm), dørlås, realtidsur og internt LED-lys. Den valgfrie Premium Control Software (390-1323) leveres på en USB-stick, så den kan uploades til en pc.
Sikkerhedsfunktioner omfatter hørbare og synlige temperaturalarmer, strømsvigtkontrolsystem, åben døralarm, temperatursensorfejlalarm og autodiagnosefunktion.
Leveringsinformation: Enheden leveres med 3 belagte trådhylder, nøgler til låsen (2 stk), producenttestcertifikat ved 37 ºC, flersproget brugsanvisning (kan downloades fra intern hukommelse på USB-stick)