J.T.Baker® Plate, Dilution Strips SW
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J.T.Baker®
43001-0031EA 490.38 DKK
43001-0031
J.T.Baker® Plate, Dilution Strips SW
Mikroplader Deepwell Mikroplader
Velegnet til brug på Dynex DSX og DS2 instrumenter. Dybt brøndreservoir med 8 brønde.
  • Strip med 8 brønde
  • Fremstillet af PP