3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulphonyl chloride 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR4475-5GEA 1630 DKK
APOSOR4475-5G APOSOR4475-1G
3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulphonyl chloride 96%
3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulphonyl chloride
Formel: C₅H₂BrCl₂NO₂S
Molekylvægt: 290,96 g/mol
Smeltepunkt: 65…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01318107
CAS-nummer: 216394-05-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,III