5-Chlor-2-nitrobenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0907-100G OR0907-500G OR0907-1KG
APOSOR0907-100GEA 262 DKK
APOSOR0907-100G APOSOR0907-500G APOSOR0907-1KG
5-Chlor-2-nitrobenzoesyre 98%
5-Chlor-2-nitrobenzoesyre
Formel: C₇H₄ClNO₄
Smeltepunkt: 136…140 °C
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007290
CAS-nummer: 2516-95-2
EINECS: 219-738-1