Ammoniumjern(II)sulfat hexahydrat ACS
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSIN2044-500GEA
881
DKK
APOSIN2044-500G
APOSIN2044-250G
APOSIN2044-2KG
APOSIN2044-1KG
Ammoniumjern(II)sulfat hexahydrat ACS
Ammoniumjern(II)sulfat hexahydrat
Formel:
(NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O Molekylvægt: 392,14 g/mol Smeltepunkt: 100 °C (dec.) Massefylde: 1,864 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00150530 CAS-nummer: 7783-85-9 EINECS: 233-151-8 |