Calciumcarbonat 99.99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSIN1381-25GEA 1210 DKK
APOSIN1381-25G
Calciumcarbonat 99.99%
Calcium carbonate
Formel: CaCO₃
Molekylvægt: 100,09 g/mol
Smeltepunkt: 800 °C (dec.)
Massefylde: 2,93 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010906
CAS-nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9