Amino-PEG24-alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSBIPG1053-50MGEA 743 DKK
APOSBIPG1053-50MG APOSBIPG1053-100MG APOSBIPG1053-500MG
Amino-PEG24-alcohol
Amino-PEG24-alcohol
Formel: C₄₈H₉₉NO₂₄
Molekylvægt: 1074,292 g/mol
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD21363266
CAS-nummer: 2226726-55-0