2,6-Dichlorquinon-4-chlorimid ≥98%, AnalaR NORMAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
88253.120EA 780 DKK
88253.120
2,6-Dichlorquinon-4-chlorimid ≥98%, AnalaR NORMAPUR®
2,6-Dichlorquinon-4-chlorimid
Formel: C₆H₂Cl₃NO
MDL Number: MFCD00001611
CAS-nummer: 101-38-2
UN nummer: 3224
ADR: 4.1,
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay ≥ 98 %
Appearance: Brownish-yellow crystalline powder Passes test
Melting point 65 - 68 °C
Spec.absorptivity (312 nm; 0.001%; ethanol) ≥ 800