Ultrarene vandsystemer, Milli-Q® Reference
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Milli-Q®
MILLZ00QSVCFREA 62560 DKK
MILLZ00QSVCFR 171-0237 171-0238 171-0235 171-0236 171-0234 171-0242 171-0243 171-0240 171-0296 171-0241
Ultrarene vandsystemer, Milli-Q® Reference
Vandrensningssystemer Rene og ultrarene vandsystemer
Milli-Q® Reference system leverer ultrarent (Type I) vand, der er tilpasset til at passe til en bred vifte af forskningsområder, samtidig med at laboratorieressourcer som tid og rum bevares. Den inkorporerer en ny rensningsstrategi, der kombinerer indledende rensning af Type II fødevand med individualiseret endelig rensning. Afhængigt af deres anvendelse kan forskere installere en række tilgængelige poleringspatroner for at fjerne specifikke forurenende stoffer på leveringsstedet. En grafisk skærm viser tydeligt vandkvalitet og systemstatus. Ved at kombinere deionisering, UV-teknologi og endelig polering producerer Milli-Q® Reference-systemet Type I ultrarent vand (18,2 MOhm.cm resistivitet ved 25 °C, ≤5 ppb total organisk kulstof (TOC)) efter behov. Den innovative oprensningsstrategi tillader brugen af ​​forskellige forbrugsstoffer ved det sidste poleringstrin for at målrette de forurenende stoffer, der er kritiske for forskellige applikationer. Producerer type I-vand af reagenskvalitet fra forbehandlet fødevand.
  • Tidsbesparende volumetrisk funktion - automatisk levering af de ønskede vandvolumener
  • Funktionen med lavt flow gør det nemt at klargøre opløsninger
  • Den grafiske skærm viser tydelige oplysninger om vandkvalitet og systemstatus på flere mulige forskellige sprog
  • Minimal vedligeholdelse med letudskiftelige patroner, en UV-lampe med lang levetid og serviceadvarsler i god tid
  • Dataforbindelse: Ethernet (RJ45)
Der kan spares yderligere bordplads ved at placere Milli-Q® Reference-systemet under bordet eller ved at anvende beslaget (ekstraudstyr) til at montere enheden på væggen. Systemet kan beskyttes med en ledningsevnecelle til tilførselsvand, hvis det tilføres vand fra et reservoir.
Certificeringer: Milli-Q® Reference systemet er testet af en uafhængig og akkrediteret virksomhed for overholdelse af CE-direktiver vedrørende sikkerhed og elektromagnetisk kompatibilitet. Det er fremstillet med komponenter og metoder anbefalet af UL og er cUL-mærket. Milli-Q® Reference systemet leveres med et overensstemmelsescertifikat, der sikrer, at det er fremstillet og testet helt samlet i henhold til Millipores standard-driftsprocedurer, og et kalibreringscertifikat for de temperatur- og modstandsmålere, der er indbygget i systemet. Milli-Q® Reference forbrugsvarer leveres automatisk med et kvalitetscertifikat. Millipores produktionsfaciliteter er certificeret i henhold til ISO 9001 v.2000 og ISO 140001.
Bestillingsoplysninger: A wide range of end filters allows to adapt the ultrapure water to a specific application in a glimpse: The user should switch from a Millipak® Express 40 filter for general laboratory applications to an LC-Pak for production of UHPLC or LC-MS grade water or a BioPak® filter for the delivery of pyrogen-free and nuclease-free water for PCR or other molecular biology applications.