Natriumcarbonat opløsning 0.05 mol/l (0.1 N), Titripur®, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.60310.1000EA 282 DKK
1.60310.1000
Natriumcarbonat opløsning 0.05 mol/l (0.1 N), Titripur®, Supelco®
Sodium carbonate
Formel: Na₂CO₃
Molekylvægt: 105,99 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003494
CAS-nummer: 497-19-8
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/89/16640589.jpg