Calciumcarbonat, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
SUPL21067-25GEA 1140 DKK
SUPL21067-25G
Calciumcarbonat, Supelco®
Calcium carbonate
Formel: CaCO₃
Molekylvægt: 100,09 g/mol
Smeltepunkt: 825 °C
Massefylde: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010906
CAS-nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658