Calciumcarbonat ≥95%, pulver, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
22290.363EA 1920 DKK
22290.363
Calciumcarbonat ≥95%, pulver, TECHNICAL
Calcium carbonate
Formel: CaCO₃
Molekylvægt: 100,09 g/mol
Smeltepunkt: 825 °C
Massefylde: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010906
CAS-nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
REACH: 01-2119486795-18
Merck Index: 13,01658
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 95 %