n-Hexan ≥99.0%, PESTINORM® til kapillær GC analyse
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
0,2 µm Filtreret. Packaged under nitrogen.
83962.320EA
732
DKK
83962.320
n-Hexan ≥99.0%, PESTINORM® til kapillær GC analyse
n-Hexan
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Molekylvægt: 86,18 g/mol Kogepunkt: 69 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –94,3 °C Massefylde: 0,659 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: –22 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009520 CAS-nummer: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN nummer: 1208 ADR: 3,II REACH: 01-2119480412-44 Merck Index: 13,04712 |
Specifikationer Testresultater
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.0 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Evaporation residue (100°C) | Max. 0.0005 % |
Water | Max. 0.01 % |
Organic residue (as Octanol) | Max. 10 ng/ml |
Halogenated residue (as Lindane)(GC/ECD) | Max. 5 ng/l |