Svovlsyre 40%, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.09286.2500EA 764 DKK
1.09286.2500 1.09286.9999
Svovlsyre 40%, Supelco®
Svovlsyre
Formel: H₂SO₄
Molekylvægt: 98,08 g/mol
Kogepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN nummer: 2796
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Melting Point -68 °C
Boiling Point 119 °C
Density 1.30 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid