Ammoniumjern(II)sulfat hexahydrat 98%, ekstra ren
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO193250050EA 1140 DKK
ACRO193250050
Ammoniumjern(II)sulfat hexahydrat 98%, ekstra ren
Ammoniumjern(II)sulfat hexahydrat
Formel: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Molekylvægt: 392,14 g/mol
Smeltepunkt: 100 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00150530
CAS-nummer: 7783-85-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Green to blue-green to blue to dark blue Powder
pH 3 to 5
Titration with KMnO4 ≥97.5 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in dilute H2SO4)