Natriumcarbonat Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Leverandør: Avantor Performance Materials
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P120-33EA 0 DKK
P120-33
Natriumcarbonat Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Sodium carbonate
Formel: Na₂CO₃
Molekylvægt: 105,99 g/mol
MDL Number: MFCD00003494
CAS-nummer: 497-19-8
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/89/16640589.jpg