n-Hexan, BAKER ANALYZED® til analyse af pesticidrester, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8473.2500EA
2260
DKK
8473.2500
n-Hexan, BAKER ANALYZED® til analyse af pesticidrester, J.T.Baker®
n-Hexan
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Molekylvægt: 86,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00009520 CAS-nummer: 110-54-3 UN nummer: 1208 ADR: 3,II |
Specifikationer Testresultater
Assay (by GC) | min. 99.0 % |
Acidity | max. 0.0005 meq/g |
Evaporation Residue | max. 5 ppm |
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) | max. 5 ng/l |
Water (KF) | max. 0.02 % |