SPE PTFE column processors, J.T. Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J.T.Baker®
7520-94EA 8510 DKK
7520-94
SPE PTFE column processors, J.T. Baker®
Vakuumfælder
SPE-12G PTFE kolonneprocessorer er specielt designede PTFE vakuumkamre der tillader samtidig kørsel af 12 prøver. Dette byder på fleksibilitet ved behandling af SPE enheder i forskellige højder, diametre, eller formater under samme eksperiment. Den inkluderer et glasvakuumkammer i borosilikat, et hvidt låg inklusive 12 Luer PTFE tilslutninger, propper (12×) for låg, en PE pakning, 12 Luer PP stophaner og et PTFE prøvetagningsstativsæt.
Leveringsinformation: Leveres med højdejusterbare hylder, vakuummåler/PTFE styring, og vejledning.