Dyrkningsrør, Corning®
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Corning®
734-1697EA 2800 DKK
734-1697 734-1701
Dyrkningsrør, Corning®
Rør Dyrkningsrør
Optisk klar PS.
  • TC-behandlede rør leveres i racks
  • Ubehandlede rør leveres bulkpakket
  • Steriliseret vha. gammabestråling
  • Certificeret non-pyrogen
Dyrkningsrør med forseglingslåg med gevind.
  • TC-behandlede rør leveres i racks
  • Ubehandlede rør leveres bulkpakket
  • Steriliseret vha. gammabestråling
  • Certificeret non-pyrogen