VWR®, Sikkerhedslåg
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
590-0038EA 799 DKK
590-0038 590-0036 590-0037
VWR®, Sikkerhedslåg
Låg Sikkerhedslåg og sikkerhedsaffaldslåg
Udtræk opløsningsmidlet sikkert fra beholdere og flasker uden at blive udsat for farlige gasser og dampe fra opløsningsmidler. Materialer af høj kvalitet (PTFE og PP) sikrer maksimal sikkerhed for både laboratoriepersonalet og miljøet.
  • Anbefales til HPLC-systemer
  • Kemisk resistent mod aggressive, organiske opløsningsmidler
  • Luftfilteret og ventilerne bør af sikkerhedsmæssige årsager udskiftes hver sjette måned
Leveringsinformation: Leveres med luftventil/-filter og tilhørende fitting