Visir til fastgørelse på hjelm, uvex 9790
Leverandør: Uvex
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
uvex 9790
111-1882EA 212 DKK
111-1882 111-1881 111-1883
Visir til fastgørelse på hjelm, uvex 9790
Ansigtsskærm
Hjelmvisir fremstillet af stærkt PC, som beskytter mod virkningerne af elektriske lysbuer. Det er kompatibelt med uvex sikkerhedshjelme og uvex 2H, uvex 3H og uvex 3200H høreværn til fastgørelse på hjelm.
Bestillingsoplysninger: Visiret leveres uden hjelm, høreværn og beslag. Alle dele kan bestilles separat. Bemærk venligst: En ekstra adapter (UVEX9924.010) er påkrævet til kombination af hjelm og visir uden hjelmhøreværn.