Natriumborhydrid 4.4 M i vandigopløsning stable
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
87659.APEA
1160
DKK
87659.AP
87659.AE
87659.K3
Natriumborhydrid 4.4 M i vandigopløsning stable
Natriumborhydrid
Formel:
NaBH₄ Molekylvægt: 37,83 g/mol Massefylde: 1,4 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003518 CAS-nummer: 16940-66-2 EINECS: 241-004-4 UN nummer: 3320 ADR: 8,II |