DrySyn® varmeblokke, DrySyn® Vortex
Leverandør: Asynt
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
DrySyn®
442-0871EA 75080 DKK
442-0871
DrySyn® varmeblokke, DrySyn® Vortex
Omrørere Omrørere
Til overhead-omrøring af tre reaktioner med kun én overhead-omrører.
  • Kan anvendes med alle standard-omrørere eller alene
  • Fremragende omrøring af viskøse opløsninger
  • Kompatibel med DrySyn multi-systemindsatser, har plads til 3×100 ml, 3×250 ml og 3×500 ml kolber
  • Kompatible med standard-laboratoriekolber med rund bund