Isolationsbokse til TP 5 P herunder flasker/beholdere
Leverandør: Maxx
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
701-0084EA 12300 DKK
701-0084 701-0087
Isolationsbokse til TP 5 P herunder flasker/beholdere
Bokse Transportkasser
The insulating boxes in the table below each have an integral distributor for the relevant bottle configuration. The TP 5 P sampler is simply mounted on the lid of the insulating box.
Bestillingsoplysninger: For detaljer om isoleringsbokse til andre beholderstørrelser og aktive kølemuligheder, besøg venligst hjemmesiden eller kontakt dit lokale Avantor-salgskontor.