Laboratoriehomogenisator, Stomacher® 400 Circulator
Leverandør: Seward
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
432-0161EA 43740 DKK
SEWA030010108 432-0161 SEWA030010159
Laboratoriehomogenisator, Stomacher® 400 Circulator
Homogenisatorer Laboratoriehomogenisator
Til prøvevolumener fra 80 til 400 ml, Stomacher® laboratoriehomogenisatorer giver dig hurtig og pålidelig homogenisering af en lang række laboratorieprøver. Stomacher® apparaterne virker ved hjælp af dobbelte frem- og tilbagegående aggregater på den prøve, som er indkapslet i en steril plastpose.
  • 3 year warranty, 10 year service and spare parts
  • Safe containment of sample in sterile plastic bag prevents cross-contamination
  • Improved organism recovery
  • Hands-free auto-run
  • Countdown of processing time
  • Programmable paddle speed and time setting
Stomacher® 400 Circulator er designet til at maksimere ekstraktionen af mikroorganismer fra fødevareprøver. Aggregaterne knuser, vasker og cirkulerer prøven i posen og giver for en lang række prøver en langt bedre homogenisering end modeller med rektangulære aggregater. Hvis organismerne i en fødevareprøve ikke ekstraheres, umuliggøres ethvert forsøg på senere opformering eller detektion.
Leveringsinformation: Enheden leveres komplet med 1000 poser, 2× 1034 forbindelsesstave og to ledninger (passer til EU og UK).