Hybridisation oven, HL-2000 HybriLinker
Leverandør: Analytik Jena
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
732-4301EA 77850 DKK
732-4301
Hybridisation oven, HL-2000 HybriLinker
Ovne Hybridiseringsovne
HybriLinker-ovnen kombinerer en HB-1000 hybridiseringsovn med en CX-2000 Crosslinker med driftsuafhængighed mellem systemerne. Crosslinker-delen af enheden har en UV-lysemission ved 254 nm for binding af DNA til en membran på få sekunder. UV-dosis kan enten angives som tid eller som energi i mikrojoule pr. cm² for at give så nøjagtig en eksponering som muligt.
  • Accurate temperature and rotation speed controls
  • Dynamic mixing capability is ideal for cDNA library screenings, primer synthesis and nucleic acid hybridisation
  • Stainless steel interior is easy to clean
Lower chamber - UV output: 254 nm (set 999900 microjoules/cm² or up to 999,9 mins of exposure)