Trypanblå
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAT0556-25GEA 238 DKK
TCIAT0556-25G
Trypanblå
Trypanblå
Formel: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
Molekylvægt: 960,82 g/mol
MDL Number: MFCD00003969
CAS-nummer: 72-57-1
EINECS: 200-786-7
Merck Index: 14,09792
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/80/28994780.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Lambda max. 594.0 to 602.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 600 (H2O, 594.0 to 602.0 nm)