Trypanblå
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
TCIAT0556-25GEA
238
DKK
TCIAT0556-25G
Trypanblå
Trypanblå
Formel:
C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄ Molekylvægt: 960,82 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003969 CAS-nummer: 72-57-1 EINECS: 200-786-7 Merck Index: 14,09792 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Dark green to Dark blue to Black powder to crystal |
Lambda max. | 594.0 to 602.0 nm (H2O) |
Absorbance (E1%1cm) | min. 600 (H2O, 594.0 to 602.0 nm) |