Indgangsfiltre til opløsningsmidler, Upchurch Scientific®
Leverandør: UPCHURCH SCIENTIFIC
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A-225 A-225A A-200 A-201 A-220 A-221 A-222 A-223 A-226A A-227A A-230A A-231A A-242 A-243 A-302 A-302A A-309 A-310 A-311 A-311A
554-3016EA 485 DKK
554-3016 554-1777 554-5759 554-5760 554-5761 554-5762 554-5763 554-5764 554-5765 554-5766 554-3017 554-5768 554-5769 554-5770 554-1778 554-1779 554-5771 554-1780 554-5772 554-5773
Indgangsfiltre til opløsningsmidler, Upchurch Scientific®
Filtre Væskebehandlingsfiltre
Filtrene med studs er fremstillet af 100 % 316 rustfrit stål. Filtre med gevindfittings har Kel-F® (PCTFE) låg med gevind.
  • Til engangsbrug
  • Nem at udskifte uden værktøj
  • Maks. flowhastighed 40 ml/min (A-302, A-302A og A-310) og 100 ml/min (A-255, A-225A og A-230A)