Tuttnauers laboratorie-autoklaver, D-linjen
Tuttnauer
Tuttnauer har fremstillet sterilisatorer i mere end 90 år. Tuttnauer er en global markedsleder inden for sterilisering og løsninger til infektionskontrol, og hospitaler, researchinstitutter, klinikker og laboratorier i mere end 140 lande sætter deres lid til Tuttnauers autoklaver.
BESTIL OPKALD/DEMOTuttnauer's laboratorie-autoklaver dækker et bredt spektrum af applikationer, der er velegnede til mange felter såsom researchinstitutter, universiteter, farmakologi, fødevarer, medicinsk og bioteknologisk industri, etc.
Den avancerede laboratorielinje fås i et enestående udvalg af pålidelige modeller med bænk-top (front loading) og lodret (top loading) med en kammervolumen fra 23 til 160 liter og leverer en enkelt løsning til hele spektret af steriliseringsbehov.
Autoklaverne kan konfigureres komplet fra generel brug til kundespecifik anvendelse.
Generel specifikation for laboratorie-autoklaver
- Kammer i høj kvalitet med låge med spejl-finish
- Avanceret kontrolsystem med brugervenligt keyboard med 3 knapper
- Op til 20 cyklusprogrammer, der kan brugertilpasses
- Standard USB- og Ethernet-tilslutning for nem transfer af cyklusdata til pc
- Til laboratoriebrug: 2 fleksible PT100-temperatursensorer
Bemærk: Samtlige 2840 og grundlæggende 3850 modeller kræver enkeltfaset forsyning. : High end 3850, samtlige 3870, 5050 og 5075 modeller kræver 400 volt, 3-faset forsyning.
Loading fortil (horisontal)
![]() |
Essentiel EL-D
|
High end ELC-G-D
|
Autoklaver, front loading, D-linjen
Top loading (lodret)
![]() |
Essentiel ELV-D
|
High end ELVC-G-D
|
Samtlige modeller kan opdateres med et antal optioner;
- Fabriksmonterede optioner: Skal bestilles med autoklaven
- Generelle optioner
- Dokumentationsoptioner: En innovativ option er R.PC.R Rapportering (Remote PC Reporting)
Download pdf for oplysninger om option
Tuttnauer tilbyder en bred vifte af loading-tilbehør.
- Rustfri stålkurve og lukkede beholdere i forskellige størrelser til alle autoklavemodeller.
- Løfteenheder til nem loading og aflæsning af tunge emner. Løfteenheden er mobil eller tilsluttet til autoklaven og er udstyret med en integreret svingarm for maksimal manøvredygtighed. Den er også udstyret med en elektronisk fjernbetjening for en problemfri håndtering af alle lasttyper.
- Loadingudstyr: Loadingvogne og transfervogne på skinner som hjælp til loading- og aflæsningsprocessen. Fremstillet af slidstærkt rustfrit stål af høj kvalitet. Den justerbare loadingvogn ruller fra transfervognen over på de indre skinner i kammeret for en nem håndering af tung last.