VWR Chemicals
Kemiske AnalaR NORMAPUR-reagenser med høj renhed til analyse i laboratorier kombinerer den bedste kvalitet med konkurrencedygtige priser.
Dette omfattende produktsortiment indeholder mere end 400 reagenser, der er velegnede til mange forskellige analytiske applikationer. Stort udvalg af pakninger og pakningsstørrelser: glas, plastik eller plastbelagte glasflasker. Store pakningsstørrelser op til 200 l fås desuden for mange af produktlinjerne. For alle BDH Prolabo-produkter er udløbsdatoen vist på produktetiketten og analysecertifikatet. Hvert reagensbatch testes i forhold til en specifikation for at sikre en ensartet ydelse hver gang. Specifikationerne angiver garanterede grænser for maksimalt tilladte niveauer af urenheder, ikke "typiske analyser". Analysecertifikater kan hentes på vores hjemmeside.
Du skal blot angive det kemikalie, du søger efter, i søgemaskinen for at få vist, hvad der er tilgængeligt.
Skræddersyede tilbud ved store bestillinger.