Ohaus
Ohaus tilbyder et bredt sortiment af vægte til brug i industrielle miljøer, fra kompakte, brugervenlige modeller til fødevarebrug (overholder HACCP) til modulære højkapacitetsmodeller, med højt avancerede funktioner til særlige applikationer, som fx styktælling, kontrolvejning og meget mere.
Ranger® 7000
Forenkler selv de mest komplekse industrielle applikationer.
  • 10 avancerede funktioner til komplekse applikationer, mulighed for at styre eksterne enheder og/eller en vejeplatform med valgfrit sæt
  • Hurtige og nøjagtige resultater takket være stabiliseringstid på 1 sekund og skærmopløsning på op til 75000 d eller 350000 d
  • Modulær vægt med IP 54-klassificeret støbt metalkabinet og forseglet metalindikator for at sikre holdbarheden
  • Kapacitet (interval): 3 til 60 kg; aflæsning (interval) 0,01 til 10 g.