Kontaktplader og slides
Kontaktplader fås i blisterpakninger, dobbelt eller tredobbelt indpakning komplet med dipslides, alle i henhold til bestemmelserne. Fås med TLHTh (tween, lecithin, histidin, thiosulphat) neutralisator, certifikat for bestråling medfølger.
Settle plates bestråles til aktiv eller passiv luftovervågning. De leveres i blister- eller standardindpakning med dipslides, alle i henhold til bestemmelserne.
Produktudvalg
Kontaktplader
En enkel og effektiv metode til at detektere mikrobiologisk kontaminering på overflader.
Dipslides
Test med dipslides er en sikker, pålidelig, økonomisk og hurtig indikator for tilstedeværelse af bakterier, gærceller og skimmelsvampe på overflader og i væsker...
Mini-inkubator
Handy mini-inkubator til hygiejnetestning af dipslides og kontaktplader.