Øjen- og ansigtsværn
Fra enkle øjenværn til ansigtsskærme, der dækker hele ansigtet - VWR har de sikkerhedsprodukter, som du og dine medarbejdere skal bruge for at opretholde sikkerheden på jobbet.
Denne form for personlige værnemidler er fremstillet til at beskytte øjnene mod kontakt med noget, vi kalder en skadelig eller farlig faktor.
Eksempler på sådanne faktorer er:
- Slag (fx fragmenter af faste legemer)
- Optisk stråling (fx stråling i forbindelse med svejseprocesser, solstråler, laserstråling), UV-stråling på arbejdspladsen og i forbindelse med behandling
- Støv og gasser (fx kulstøv, svejserøg eller aerosoler af skadelige kemiske stoffer)
- Dråber og stænk af væsker (fx sprøjt, når man hælder væske)
- Smeltet metal og varme faste legemer (fx spåner af smeltede metaller i metallurgiske processer)
- Lysbuer (fx under højspændingsarbejde)
VWR tilbyder desuden et bredt udvalg af tilbehør fra opbevaringsløsninger til reservedele. Dette sikrer, at din investering i vores ansigtsværn holder lige så længe, du har brug for det.