Farvning
Celleelementer har ofte forskellige refraktive indekser, der kan bruges til at muliggøre delvis identifikation vha. forskellige former for mikroskopi. Ved detaljerede undersøgelser og for at forberede et permanent præparat anvendes altid farveprocedurer.
Vores biologiske farver fremstilles om muligt af Certstain® farvestoffer, der er blevet fremstillet iht. en nøjagtig specifikation beregnet til dette formål og har gennemgået strenge kvalitetskontrolprocedurer, der afspejler de væsentligste anvendelsesmetoder. Disse farvestoffer er klassificeret i to grupper, syntetiske, som er langt den største gruppe, og naturlige. Nogle af de mere vigtige biologiske farvestoffer som hæmatoxylin og carmin hører dog under gruppen af naturlige farvestoffer. Hæmatoxylin og eosin er de mest anvendte histologiske farver. Deres popularitet skyldes deres evner til tydeligt at demonstrere et enormt antal forskellige vævsstrukturer, deres store anvendelsesområde på væv fra forskellige placeringer og præpareret på forskellig måde, samt deres relative simplicitet.
Produktudvalg
Farvebro
Ideel til farvning på arbejdsbordet af nogle få objektglas på en gang...
Glasvarer til farvning
Mange afdelinger bruger automatiske farvningsinstrumenter, men der findes altid et behov for at farve prøver enten enkeltvis eller i batcher...
Farvning & farvestoffer
VWR produktsortiment inkluderer et omfattende udvalg af farver og farvestoffer fra både BDH Prolabo og Merck...