Grønnere løsninger til kontrollerede miljøer
Renrummet er et udpræget udfordrende område for miljøbevidsthed. Vi bruger en masse energi og anvender produkter til engangsbrug og yderligere emballage for at reducere risikoen for kontaminering. Det er også svært at foretage ændringer når produkter er indskrevet i SOP’s eller kræver evalueringer for ændring. Der er dog et antal nye innovationer på vej, der tager højde for miljøpåvirkningen og ethvert skridt mod et reduceret kulstofaftryk, uanset om det er ved brug af færre eller køb af bedre produkter, er et skridt i den rigtige retning.
Servietter til renrum
Contec Refibe
Usterile og sterile 100 % vævede, vaskede polyester renrumsservietter fremstillet af 100 % geinindvundne brugte vandflasker af plast. Hver pakke stopper 35+ flaskers vej til landfyldning.
Texwipe Revolve
Tørre eller fugtede servietter, moppeafdækninger og puder, leveres sterile eller usterile. Fremstillet af brugt polyester (rPET) garn, fremstillet ved upcycling af vandflasker af plast.
Diversey Oxivir papirservietter
Den aktive ingrediens, hydrogenperoxid, nedbrydes til miljøvenligt vand og O2. Papirservietterne og karrene kan genanvendes.
Renrums papirvarer og emballage
VWR PureImage renrumspapir
Genindvindelig da der ikke er nogen latex coating. PE bindingsteknologi resulterer i meget lave niveauer af partikler.
EcoBond renrumspapir
En genindvindelig version a BCR® renrumspapir. EcoBond® er fremstillet af cellulose og anbefales til brug i ISO klasse 3 til 7.
Gulvbelægning og måtter
VWR Purestep måtter EnviroTack
Indeholder GMO fri, genindvindelig plantebaseret materiale der reducerer CO2 emissioner. Fremstillet med 20% specielt designet biohybrid harpiks. Klæbende måtter kan også genindvindes efter brug.
Intelligent sålrengøringsmaskine
Eliminerer grimme måtter eller skoovertræk, så der produceres mindre affald til bortskaffelse. Nem at installere, nem at rengøre samt høj partikelfjernelse.
Micronova Novaclean rengøringsmiddel
Genindvindelig samt mere sikker for personer og miljøet.