DURAN® laboratorieflasker
DURAN® Den evolutionære proces er som alle andre præget af differentiering og forgrening. Kernen er den originale GL 45 laboratorieflaske, lavet af borosilikat 3,3 glas, med letlæsbare skalaer og stort mærkefelt til nem afmærkning, i flot, stærkt holdbart hvidt keramik.
borosilikatglas 3.3 er et attraktivt materiale, der giver uudtømmelige designmuligheder. Meget høj kemisk resistens, praktisk talt ubevægende adfærd, gennemsigtighed, høj brugstemperatur, minimal termisk udvidelse, og den resulterende høje modstandsdygtighed over for termisk chok er de væsentligste egenskaber.
Siden introduktionen af GL 45 laboratorieflasken i 1972, DURAN® flasker har været konsekvent udviklet og forbedret. En bred vifte af produkter og systemer af høj kvalitet er nu tilgængelige. Talrige varianter og omfattende originalt udstyr fra Duran®, tillader næsten ubegrænsede applikationer.
Traditionelle DURAN® reagensflasker
De originale flasker og en laboratorieklassiker - DURAN® reagensflaske.
Original - DURAN® GL 45-flasker
Guldstandarden for multifunktionelle laboratorieflasker lavet af højt rent borosilikat 3,3 glas.
Smart - DURAN® YOUTILITY
Vedligeholder de bedste egenskaber ved den originale flaske - tilbyder disse næste generations laboratorieflaskers forbedrede funktioner, brugersikkerhed og komponenter.
Ren - DURAN® PURE
En række flasker og lukninger af høj kvalitet udviklet til lægemiddelindustriens behov.
Hældende - DURAN® TILT
Den klare, genanvendelige flaske til fremstilling af cellekulturmedier.
Pladsbesparende - DURAN® SQUARE
Tæt, effektiv pakning er fordelen ved denne pladsbesparende form.
Udvidet - DURAN® GLS 80®
Alle funktionerne ved Original GL 45 DURAN® flasker med de ekstra fordele ved en større mund.
Isoleret - DURAN® double walled
En ekstern glass jacket gør det muligt at opvarme eller afkøle indholdet uden risiko for krydskontaminering.
Beskyttende - DURAN® protect
En ekstern plastikbelægning beskytter både brugeren og indholdet mod brud.
Stærkere - DURAN® pressure plus+
En stærkere bygget flaske, der giver en sikrere mulighed for laboratorieapplikationer, der involverer vakuum eller moderat tryk.
Hvirvlet - DURAN® baffled
Den ultimative flaske til høj effektiv blanding, kombineret med fordelene ved den bredere GLS 80® mund.
UV-beskyttet - DURAN® amber
Tilsætningen af et fusioneret, eksternt gult lag sikrer, at indholdet er beskyttet mod effekterne af billedforringelse.