Digital intelligent måling giver større præcision og fleksibilitet!
Oprindeligt begyndte pH-måling med en referenceelektrode og en målecelle. Med tiden overtog den kombinerede elektrode, efterfulgt af den kombinerede elektrode med indbygget temperatursensor. I dag tager vi endnu et skridt ind i fremtiden med de innovative digitale sensorer til pH, redox, ledningsevne, opløst ilt og endda turbiditet.
Digitale intelligente sensorer er:
- Mere nøjagtige, da signalet konverteres direkte i elektroden
- Intelligente, fordi serienumre og indstillinger, herunder kalibreringsdatoer, automatisk overføres til måleren for at give den bedste datahåndtering nogensinde
- Nem at bruge, da hver unik sensor genkendes af måleren
og meget mere ....
VWR® Multiparameter Digital MD 8000
Fordelene ved et digitalt målesystem
Se denne video for at se, hvordan disse innovationer gør arbejdet lettere, mere præcist og giver dig fleksibilitet i forbindelse med fremtidige projekter!
Produktvalg
pHenomenal MD 8000 L
Bordmåler med én kanal
6 parametre: pH/temperatur, redox, ledningsevne, TDS, salinitet, opløst ilt og turbiditet.
Hukommelse til 5000 datasæt GLP
pHenomenal MD 8000 H
Bærbar måler med én kanal
6 parametre: pH/temperatur, redox, ledningsevne, TDS, salinitet, opløst ilt og turbiditet
Hukommelse til 5000 datasæt GLP
WTW® Multiparameter digitale IDS-systemer
Produktvalg
WTW® IDS Multiparametermålere til laboratoriebrug
1 til 3 kanals bordmåler
6 parametre: pH/temperatur, redox, ledningsevne, TDS, salinitet, opløst ilt og turbiditet.
Hukommelse til 5000 datasæt GLP
WTW® IDS Bærbare multiparametermålere
Bærbar måler med 1 til 3 kanaler
6 parametre: pH/temperatur, redox, ledningsevne, TDS, salinitet, opløst ilt og turbiditet
Hukommelse til 5000 datasæt GLP
HACH® Mono- & Multi-parameter HQD systems
Hach HQd IntelliCAL™ durable probes
HQD meter, Have a look at Hach's HQd IntelliCAL durable water testing probes.
Hach® HQD Mono- and multi-parameter lab meters
1- to 2-channel meter: pH/temperature, redox, conductivity, TDS, salinity, dissolved oxygen and ISE. 500 data set GLP memory.
Hach® HQD mono- and multi-parameter portable meters
1- to 2-channel meter: pH/temperature, redox, conductivity, TDS, salinity, dissolved oxygen and ISE. 500 data set GLP memory.