Cphnano
Opgrader og udvid funktionaliteten af dit eksisterende spektrofotometer - digital laboratorieanalyse og næste generations UV/Vis for lab 4.0.
NanoCuvettes™ frigiver det fulde potentiale for et spektrofotometer, og SpectroWorks™ optimerer og automatiserer dit UV/Vis instrument workflow.
Ved at aktivere label fri måling af refraktive indeks kan du forbedre både omfang og kvalitet af din analyse.
Med NanoCuvette™ One og S har du alle de grundliggende cuvette funktioner, men nu behøver du ikke en mikrovolumen, et refraktometer eller et DLS instrument. Du kan udføre robuste proteinkoncentrationer og enzymkinetik uden labels eller kromoforer, og med NanoCuvette™ S kan du nu også udføre spektrofotometrisk kvantifikation af partikel/celle størrelse og koncentrationsanalyse.
Med kraften af nanoteknologi, og analysedata i cloud, opnår du hurtigere, mere nøjagtige resultater i laboratoriet ved en lavere initial investering.
Digitalisering af dit workflow hjælper også til en semiautomatisk rutine for QC analyser, minimerer arbejdet ved indhentning og overførsel af data.
Udfyld formularen hvis du gerne vil kontaktes for et tilbud, en demonstration eller øvrig information:
SpectroLinkTM - digitaliser dit UV/Vis workflow
SpectroLink™ forbinder til dit spektrofotometer for indhentning, analyse og udtrækning af resultater i et nemt workflow via SpectroWorks™ online platform. Streaming og analyse af spektrumdata i realtid på en computer, tablet eller mobiltelefon. SpectroLink™ er den digitale bro mellem et spektrofotometer og databehandling - og gør det nemt at fokusere på arbejdet i stedet for drivere og software.
Yderligere information
SpectroWorks™ - forenkling af dit UV/Vis workflow og flere timers besparelse i laboratoriet
SpectroWorks™ forenkler dit spektrofotometers workflow til en tre-trins proces der lader dig indhente, analysere og udtrække resultater hurtigt. Det inkluderer simulationer for bedre ydelse og nem deling af data med regneark, elektroniske lab notebooks og python m.m. SpectroWorks™ en ”drag and drop”, let anvendt platform for alle UV/Vis instrumenter. Med SpectroWorks™ får du enkeltkliks resultater på minutter, så du kan fokusere på at få arbejdet udført. Efter analyse, kan du eksportere resultaterne i regnearksformat eller bruge API-taster for interface med andre platforme.
Yderligere information
NanoCuvette™ One - kvantificering og kinetik af proteiner, enzymer og kulhydrater
Med NanoCuvette™ One kan du analysere mindre prøver og et stort omfang af koncentrationer på ikke absorberende forbindelser. Det udvider faciliteterne for dit spektrofotometer og lader dig udføre klassisk absorbans og label fri spektroskopi via refraktiv måling af indekseringsomfang. Nu behøver du ikke et mikro-volumen instrument eller et elektronisk refraktometer, for med NanoCuvette™ kan du udføre robuste proteinkoncentrationer for forskning og udvikling og enzymkinetik uden label eller kromoforer.
Yderligere information
Nem, hurtig og driftssikker partikelstørrelsesanalyse med NanoCuvette™ S.
En af udfordringerne med specialinstrumenter er den kontinuerlige kalibrering og vedligeholdelse for at sikre høj driftssikkerhed for kvantificering af størrelse. NanoCuvettes™ har individuel kalibrering fra fabrikken, og via SpectroWorks™ software autokalibreres dine målinger for at sikre høj driftssikkerhed for dataindhentning.
Partikelstørrelsesanalyse (PSA) instrumenter benytter oftest Dynamic Light Scattering, der het et medfødt problem med store dynamiske omfang på grund af maskning fra store partikler. Her benytter NanoCuvette™ sammen med SpectroWorks™ en kombination af Mie og Rayleigh spredning, med en dobbelt teknik der registrerer med højere nøjagtighed og reproducerbarhed på tværs af et stort dynamisk omfang.
Alternativt kan der benyttes PSA kvantificering, der ofte tager uger inden der foreligger den samme information som du kan få på timer med NanoCuvette™ S.
Traditionelle PSA instrumenter kan koste op til 100.000 euro og uddelegeret PSA kvantificering kan koste ca. 2000 euro for hver prøve, og derfor er omkostningstungt. For en brøkdel af prisen kan du benytte aktuel spektrofotometrisk infrastruktur til priser på mindre end 10 euro pr. prøve.