SPE-vejledning
Prøveforberedelse
I al den tid forskere har analyseret forbindelser, har der været behov for at klargøre prøver til ekstraktion og oprensning af prøvekomponenter.
Fastfaseekstraktion (SPE, Solid Phase Extraction), som er den førende prøveforberedelsesmetode i dag, er forankret i kromatografiprincipperne og kan øge hastigheden, reducere brugen af og eksponering til farlige opløsningsmidler, samt forbedre reproducerbarheden af udskillelser, sammenlignet med andre vådkemiske metoder, som f.eks. væske/væske-ekstraktion.
Formålet med prøveforberedelse
Prøveoprensning -er nødvendigt for at fjerne urenheder og/eller isolere den komponent, man er interesseret i, fra matricen. Dette medvirker til at øge den analytiske kolonnes levetid og forhindre forurening af udstyr, og beskytter derved dyre instrumenter.
Prøveopkoncentrering -for at kunne nå analyseudstyrets påvisningsgrænser. Prøveforberedelse opkoncentrerer selektivt interessekomponenter forud for analysen.
Polymer-baserede kolonner
Disse resinpartikler har et stort overfladeareal og er særdeles stive og stabile over hele pH-området 1-14. Derudover kan de fugtes med vand og er ikke påvirket af sorbentindtørring. Der findes hydrofobe formater, hydrofile formater og ionbytter-formater, der er velegnede til de mere avancerede påvisningsmetoder.
Silicabaserede kolonner
Silicium-baserede SPE-sorbenter leverer forudsigelige og ensartede ekstraktioner i særskilte undersæt af et bredt udvalg af prøvetyper. Mixed-mode-sorbenter kan anvendes til ekstraktion af forbindelser fra mere komplekse matricer.
En manifold som denne er påkrævet for at udføre fastfaseekstraktion. Den indeholder: 1 vakuumkammer af glas, 1 nylonlåg med luer-stik og 1 pakning af polyethylen, 24 stophaner af polypropylen til individuel flowregulering, 24 nåle i rustfrit stål, 1 prøveindsamlingsrack med 3 støttestolper, 3 højdejusterbare hylder, 9 hyldebærer-clips, 1 vakuummåler/styreenhed af polypropylen-samling, 1 instruktionsark.