avantor logo High Purity Acids
The J.T.Baker® and Macron Fine Chemicals lines of high purity acids will meet your needs - even for detection of trace metals at ultra-low, ppt levels.
Produktvalg
J.T.Baker® ULTREX II Ultrapure syrer
Anbefalet for brug i de fleste krævende sporelement-analyser; analyseret for op til 65 sporelementer i nedre ppt omfang...
J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED syrer
Anbefalet til ICP-OES/AES og GFAA applikationer, og andre applikationer der kræver ppb test af spormetaller...
J.T.Baker® BAKER ANALYZED ACS reagenssyrer
Anbefalet for kvalitative AAS applikationer samt generel våd kemi...
Macron Fine Chemicals™ mærke syrer
Macron Fine Chemicals™ syrer genererer høj driftssikkerhed og konsistente analyseresultater for spormetaller...