Den tyndeste kemisk resistente engangshandske
Vi præsenterer Microflex 93-260, den nye handske, der ændrer standarden for kemisk håndbeskyttelse. Med et innovativt trelags design tilbyder Microflex 93-260 den pålidelige beskyttelse, som arbejdstagerne har brug for, når de håndterer kemikalier.
Innovativt trelags design*
Hanskens unikke konstruktion i tre lag, har et blødt interiør, der specielt er designet til at muliggøre let på- og aftagning. Det fleksible midterlag giver maksimal beskyttelse mod syrer og baser, imens det holdbare ydre giver maksimal beskyttelse mod organiske opløsningsmidler. Fordi handskens hårde ydre bedre kan klare krævende fysiske og kemiske forhold, kan arbejdstagere muligvis skifte handsker mindre ofte, hvilket resulterer i forbedret produktivitet.
Hård kemisk beskyttelse
Microflex 93-260 giver så hård kemisk beskyttelse, at den har opfyldt kravene til både EN 374-certificering i Europa og KOSHA-certificering i Korea. Ved tests imod aggressive kemikalier som svovlsyre, N-heptan, hexan og metanol, viser Microflex 93-260 imponerende gennembrudstider for permeation - ofte bedre end konkurrenterne.
Uovertruffen komfort
Fremstillet med et innovativt nitril- og neoprenkompositmateriale, Microflex® 93-260 måler kun 7,8 mil (0,19 mm) og leverer alle fordelene ved en engangs-sprøjtebestandige handsker: ekstraordinær komfort, pasform, fingerfærdighed og greb. Disse egenskaber kombineret med Ergoform Design Technology hjælper med at reducere hånd- og underarmsmuskeltræthed for at understøtte arbejdstagerens produktivitet og reducere sandsynligheden for dyre eller farlige ulykker og spild.
* Den proces, der bruges til at fremstille denne 3-lagshandske, afventer patent.
Flyveblade
Se vores videoer
Introduktion til
Microflex 93-260