Periodiske system!
The periodic table of chemical elements celebrated its 150th anniversary in 2019.
Lad os fejre denne fødselsdag, teste din viden og lære mere om vores produkter.
Interaktivt periodisk system
Hvis du vil se alle fysiske egenskaber pr. element, klikkes på de forskellige felter til højre...
Se alle periodiske systemer der findes i vores sortiment:
Yderligere ressourcer
- Atomvægt Tabel | Diagram
- Smeltepunkt: Tabel | Diagram
- Elektronegativitet
- Oxideringstilstand: Tabel | Diagram
- Elektronkonfiguration
- Fas-gas-flydende (fysisk tilstand): Tabel | Diagram
Hvem skabte det periodiske system?
Det moderne periodiske system blev udviklet af den russiske kemiker Dmitri Mendeleev der udgav den første anerkendte periodiske tabel den 6. marts 1869. Ved udviklingen startede Mendeleev et arrangement af elementer efter atomvægte, og herefter en gruppering.
Hvordan er organisationen i det periodiske system?
Det periodiske system er en tabelvisning af kemiske elementer der er arrangeret efter atomnummer, elektronkonfiguration og tilbagevendende kemiske egenskaber. Strukturen i tabellen viser periodiske trends. De syv rækker i tabellen (kaldet perioder), har generelt metaller til venstre og ikke-metaller til højre. Kolonnerne (kaldet grupper), indeholder elementer med tilsvarende kemisk reaktion. Seks grupper har accepterede navne samt tildelte numre: For eksempel, gruppe 17 elementer er halogener, og gruppe 18 er ædelgasser. Der vises også fire enkle rektangulære områder (eller blokke) associeret med fyldning af diverse atomiske orbitaler.
Hvilke elementer er tilføjet for nylig? Hvordan blev disse elementer opdaget?
De nyeste var Nihonium, Mocovium, Tennessine og Oganesson - numrene 113, 115, 117 og 118. Nihonium er det første moderne element der er opdaget i et asiatisk land. De stammer fra partikelacceleratorer og bliver produceret. Så, grundlæggende, har du et mål - noget at ramme - og du behøver en partikel der rammer det. Herefter ser du hvad der kommer ud af det; det sker meget hurtigt. Disse nye elementer er resultatet af kemikeres og fysikeres samarbejde. Så de er skabt på baggrund af design, teknologi og ressourcer.
Hvad er formålet med denne type af forskning?
Den leverer en bedre forståelse af vores univers og fremmer teknologien. Hvad kan vi gøre og hvad kan vi lære?