TriLink® 5-Propargylamino-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate
Leverandør: TriLink BioTechnologies
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
N-2061-1 N-2061-10 N-2061-5
SOLUN-2061-1EA 2380 DKK
SOLUN-2061-1 SOLUN-2061-10 SOLUN-2061-5
TriLink® 5-Propargylamino-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate
Nukleinsyrereagenser Nukleotider
  • Grade: RUO
Advarsel: Item will be delivered at or below –20 °C and should be stored at or below –20 °C.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=959a3af1d711477540535b765ac622a67cb13954&vid=959a3af1d711477540535b765ac622a67cb13954&prid=web&clid=SAPDAM