Container with screw cap
Leverandør: SARSTEDT
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
75.9922.421 75.9922.420 75.9922.534 75.9922.532 75.9922.744 75.9922.410 75.9922.519 75.9922.745 75.9922.813 75.9922.721
SARS75.9922.421EA 0 DKK
SARS75.9922.421 SARS75.9922.420 SARS75.9922.534 SARS75.9922.532 SARS75.9922.744 SARS75.9922.410 SARS75.9922.519 SARS75.9922.745 SARS75.9922.813 SARS75.9922.721
Container with screw cap
Prøvecontainere Allround kasser
PP, translucent, with screw cap.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Transparent containers with reliable sealing caps.
Collection and storage of urine.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904