Cooled incubators, ICP series
Leverandør: MEMMERT
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ICP110 ICP260 ICP450 ICP750
390-0613EA 53040 DKK
390-0613 390-0614 390-0615 390-0617
Cooled incubators, ICP series
Inkubatorer Køleinkubatorer
Udvalget af afkølede inkubatorer har et temperaturområde fra under nul op til 60 °C, enheder sikrer hurtige og præcise opvarmnings- og nedkølingstider uden energikrævende strømudbrud. Alle modeller har indvendigt kammer og hus af rustfrit stål, hvilket sikrer lang levetid og nem rengøring. Disse kompressorkølede inkubatorer har en integreret datalogger og digital timer, som kan justeres fra et minut til 99 dage og 23 timer.
  • TwinDISPLAY-modeller, ideelle til komplekse rampeprocesser:
  • Intuitive, brugervenlige ovne med 2 TFT-skærme. ControlCOCKPIT-parametre: Temperatur (Celsius eller Fahrenheit), blæserhastighed, programtid, tidszoner og sommertid. ControlCOCKPIT med USB-port
  • To PT100 sensorer i et 4-leder kredsløb til gensidig overvågning, overtager funktioner i tilfælde af fejl
  • Loggede protokoldata vises på ControlCOCKPIT (maks. 10000 værdier svarer til ca. 1 uge)
  • Ethernet-grænseflade til udlæsning af protokolloggen og til upload og implementering af programmer og til onlinelogning
  • Multipel overtemperaturbeskyttelse med hørbar og visuel alarm: Elektronisk temperaturovervågning TWW sikkerhedsanordning Klasse 3.3 eller TWB sikkerhedsanordning Klasse 2 justerbar på display (uafhængig justerbar overtemperatur, som beskytter prøverne og inkubatoren) og mekanisk temperaturbegrænser TB (beskyttelsesklasse 1) iflg. til DIN 12 880. AutoSAFETY justerer automatisk til den indstillede værdi inden for et frit justerbart toleranceområde. Indstilling af individuelle min/max værdier for over- eller undertemperatur
Alle modeller har den intuitive kontrol- og logningssoftware, AtmoCONTROL, som bruger træk og slip-symboler til at indtaste værdier. Softwaren tillader online overvågning af op til 32 tilsluttede apparater og kan sende en automatisk alarmbesked til en eller flere e-mailadresser. Komplekse rampeprocesser kan programmeres hurtigt og nemt. SetpointWAIT-funktionen sikrer, at procestiden ikke starter, før den indstillede temperatur er nået. Denne funktion kan også bruges med ekstra frit positionerbare PT100-sensorer, så procestiden starter, når den indstillede temperatur er nået på alle målepunkter.
Bestillingsoplysninger: Leveres uden riste eller hylder, bestil venligst de nødvendige hylder, rustfri stålriste eller bakker separat. For alle kammervolumener skal der desuden bestilles minimum 2 hylder eller riste. Et udvalg af tilbehør og fabriksmonterede muligheder såsom adgangsporte, indvendige stikkontakter og belysning er tilgængelige efter anmodning. Kontakt venligst Avantor for yderligere detaljer inden bestilling, da disse ikke kan eftermonteres.
Advarsel: For detaljer om udvalget af hylder og gitter, besøg venligst hjemmesiden eller kontakt dit lokale Avantor salgskontor.