Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
162050250 162051000 162055000
ACRO162050250EA 398 DKK
ACRO162050250 ACRO162051000 ACRO162055000
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate 98%
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate
Formel: C₅H₁₂N₂S₂
Smeltepunkt: 150…155 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00012720
CAS-nummer: 5108-96-3
EINECS: 225-834-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %