Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate 95+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethylcyclopentanone-2-carboxylate, Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
173581000 173585000 173580250
ACRO173581000EA 945 DKK
ACRO173581000 ACRO173585000 ACRO173580250
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate 95+%
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate
Formel: C₈H₁₂O₃
Kogepunkt: 224…228 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1,05 g/cm³
Flammepunkt: 77 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001412
CAS-nummer: 611-10-9
EINECS: 210-253-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %