Methyl-4-(bromomethyl)benzoate ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A10557.06
A10557.14
A10557.22
A10557.06EA
796
DKK
A10557.06
A10557.14
A10557.22
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate ≥98%
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate
Purity: 98%
CAS No.: 2417-72-3
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Melting Point: 53-58°
Boiling Point: 130-135°/2mm
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00032453
Formel:
C₉H₉BrO₂ Kogepunkt: 130…135 °C (2 mmHg) Smeltepunkt: 53…58 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00032453 CAS-nummer: 2417-72-3 ADR: 8,III |